Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499223 500 g 500 g
11489223 100 g 100 g
11409233 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11712.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.66€
    111.65€ / 500 g
    Ahorro 24.01€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-dimetilaminobenzaldehído se utiliza para preparar aductos de base de Schiff coloridos con aminas, pirroles e indoles. Se utiliza a menudo en la reacción de Ehrlich, en la prueba para la presencia de indoles en una muestra que contiene alcaloides y en la determinación de hidracina.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, cloroformo y ácido acético. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Estable a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00003381
Clave InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto de fusión 73°C to 75°C
Punto de ebullición 176°C to 177°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 164°C (327°F)
Olor Strong
Cantidad 500 g
Beilstein 606802
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3230
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 98%