Learn More
Cloruro de 4-dimetilaminoazobenceno-4'-sulfonilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322346 500 mg 500 miligramos
11332346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06057.ME
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56512-49-3 | C14H14ClN3O2S | 323.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56512-49-3
Fórmula molecular C14H14ClN3O2S
Peso molecular (g/mol) 323.80
Número MDL MFCD00007444
Clave InChI VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 91660
Nombre IUPAC cloruro de 4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]bencenosulfonilo
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 500 mg
Número UN UN3261
Beilstein 3064095
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride