Learn More
4-(Dimetilamino)tetrahidro-2H-piran-4-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11346885 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10326814 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00628DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 176445-77-5
Fórmula molecular C8H14N2O
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD09065026
Clave InChI FDGOISRHLNMQRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino oxane-4-carbonitrile, 4-cyano-4-dimethylamino-tetrahydro-4h-pyrane, 2h-pyran-4-carbonitrile,4-dimethylamino tetrahydro, 4-dimethylamino-tetrahydro-2h-pyran-4-carbonitrile, 4-dimethylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbonitrile
PubChem CID 10511078
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)oxano-4-carbonitrilo
SMILES CN(C)C1(CCOCC1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%