Learn More
4-(Dimetilamino)estilbene, TRC
Código de producto. 30382555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382555 100 mg
30382096 50 mg
30369784 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494158100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-95-9
Fórmula molecular C16H17N
Peso molecular (g/mol) 223.31
SMILES CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)stilbene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N/c1-17(2)16-12-10-15(11-13-16)9-8-14-6-4-3-5-7-14/h3-13H,1-2H3/b9-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1361