Learn More
4-(Dimetilamino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329006 25 g 25 g
11319006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20176.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50533-97-6 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
4-(Dimethylamino)piperidine is having molecular features associated with polyamine modulation of N-methyl-D-aspartate receptors. It is utilized as a mechanism for reducing the effects of alcohol dependence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(dimetilamino)piperidina tiene características moleculares asociadas con la modulación de poliaminas de los receptores N-metil-D-aspartato. Se utiliza como mecanismo para reducir los efectos de la dependencia al alcohol.
Notas
Incompatible con el aire, el agua, los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50533-97-6
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00023144
Clave InChI YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino piperidine, 4-dimethylaminopiperidine, 4-n,n-dimethylamino piperidine, 4-piperidinamine, n,n-dimethyl, 4-dimethylamino-piperidine, dimethyl-piperidin-4-yl-amine, pubchem6749, acmc-1akc4, dimethylpiperidin-4-ylamine
PubChem CID 417391
Nombre IUPAC N,N-dimethylpiperidin-4-amine
SMILES CN(C)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)piperidine
Punto de ebullición 187°C
Índice de refracción 1.476
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1190
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%