Learn More
[4-(Dimetilamino)fenil][4-[metil(fenilmetil)amino]fenil]-metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-(Dimethylamino)phenyl][4-[methyl(phenylmethyl)amino]phenyl]-methanone |
| CAS | 384810-77-9 |
| Fórmula molecular | C23H24N2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24N2O/c1-24(2)21-13-9-19(10-14-21)23(26)20-11-15-22(16-12-20)25(3)17-18-7-5-4-6-8-18/h4-16H,17H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [4-[bencil(metil)amino]fenil]-[4-(dimetilamino)fenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 344.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1889 |