Learn More
4-(Dimethylamino)cinnamic acid, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10542801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10542801 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10542801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Nombre de nota 99%
CAS 1552-96-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225°C to 228°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C11H13NO2
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
Número MDL MFCD00004397
Cantidad 1 g
Beilstein 14, 522
Sinónimo 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
Clave InChI CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-(dimetilamino)fenil]prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 191.23
PubChem CID 1540638
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder