Learn More
Clorhidrato de 4-(dimetilamino)butanal (puede contener hidrato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylamino)butanal Hydrochloride |
| CAS | 2109021-35-2 |
| Fórmula molecular | C6H14ClNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-7(2)5-3-4-6-8;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.O=CCCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-(dimetilamino)butanal |
| Peso molecular (g/mol) | 151.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.08 |