Learn More
Clorhidrato de 4-(dimetilamino)butanal (puede contener hidrato), TRC
Código de producto. 30381950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Förpackningsstorlek
250 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30381950 250 mg 250 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30381950 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD493370250MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)butanal Hydrochloride
CAS 2109021-35-2
Fórmula molecular C6H14ClNO
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-7(2)5-3-4-6-8;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.O=CCCCN(C)C
Nombre IUPAC Clorhidrato de 4-(dimetilamino)butanal
Peso molecular (g/mol) 151.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.08
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.