Learn More
Cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylamino)benzoyl chloride |
| CAS | 4755-50-4 |
| Fórmula molecular | C9H10NOCl |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0451 |