Learn More
4-(Dimetilamino)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylamino)benzophenone |
| CAS | 530-44-9 |
| Fórmula molecular | C15H15NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethanone, 4-(Dimethylamino)phenyl phenyl ketone, 4-Benzoyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzophenone, NSC 15962, NSC 28935, p-Benzoyl-N,N-dimethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO/c1-16(2)14-10-8-13(9-11-14)15(17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1154 |