Learn More
Ácido 4-(Dimetilamino)benzoico, TRC
Product Code. 30387790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Unit Size:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30387790 50 g -
30381195 100 g 100 g
30378792 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30387790 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47091550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-84-1
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Sinónimo 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic Acid, NSC 16596, p-(Dimethylamino)benzoic Acid
Nombre IUPAC ácido 4-(dimetilamino)benzoico
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)benzoic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079