Learn More
Éster de 6-acetil-2,3-dimetoxifenilo del ácido 4-(dimetilamino)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylamino)benzoic Acid 6-Acetyl-2,3-dimethoxyphenyl Ester |
| CAS | 1205548-01-1 |
| Fórmula molecular | C19H21NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO5/c1-12(21)15-10-11-16(23-4)18(24-5)17(15)25-19(22)13-6-8-14(9-7-13)20(2)3/h6-11H,1-5H3 |
| SMILES | O=C(OC1=C(C(C)=O)C=CC(OC)=C1OC)C2=CC=C(N(C)C)C=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)benzoato de 6-acetil-2,3-dimetoxifenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 343.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.14 |