Learn More
Ácido 4-(dimetilamino)benzoico-2,3,5,6-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid |
| CAS | 1175002-07-9 |
| Fórmula molecular | C9H7D4NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(N,N-Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid, N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, p-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1N(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(dimetilamino)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1041 |