Learn More
4-(dimetilamino)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(dimethylamino)benzenesulfonamide |
| CAS | 6162-21-6 |
| Fórmula molecular | C8H12N2O2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)7-3-5-8(6-4-7)13(9,11)12/h3-6H,1-2H3,(H2,9,11,12) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 200.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0619 |