Learn More
4-(Dimetilamino)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30133542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133542 50 g 50 g
30004438 100 g 100 g
30010062 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46126050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 149.19
Sinónimo Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-, Benzaldehyde, p-(dimethylamino)- (8CI), 4-(Dimethylamino)benzaldehyde, 4-(Dimethylamino)benzenecarbonal, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, 4-Formyl-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-aminobenzaldehyde, N,N-Dimethyl-4-formylaniline, N,N-Dimethyl-p-aminobenzaldehyde, NSC 5517, Named reagents and solutions, Ehrlich's, p-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-DAB, p-Formyl-N,N-dimethylaniline, p-Formyldimethylaniline
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)c1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841