Learn More
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, ≥99% (HPLC), Solstice
Código de producto. 15645350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15645350 50 g Frasco de vidrio 50 g
15635350 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15645350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3907050G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for the determination of hydroxyproline,≥99.0% (HPLC)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00003381
Clave InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Punto de fusión 73°C to 75°C
Color Blanco
Punto de ebullición 176°C to 177°C
Temperatura de inflamación 164°C (327.2°F)
Residuos de ignición ≤0.1% (as SO4)
Pérdida por secado 0 to 0.5%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CHO
Cantidad 50 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 606802
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (HPLC)