Learn More
Clorhidrato de ácido 4-(dimetilamino)-7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(dimethylamino)-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 1432681-71-4 |
| Fórmula molecular | C10H12N4O2.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4O2.ClH/c1-13(2)8-6-4-7(10(15)16)14(3)9(6)12-5-11-8;/h4-5H,1-3H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CN(C)c1ncnc2c1cc(C(=O)O)n2C |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(dimetilamino)-7-metilpirrolo[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 256.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0727 |