Learn More
4'-dimetilamino 7,8-dihidroxiflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone |
| CAS | 1205548-04-4 |
| Fórmula molecular | C17H15NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 4’-DMA-7,8-DHF |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15NO4/c1-18(2)11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(20)12-7-8-13(19)16(21)17(12)22-15/h3-9,19,21H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 297.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1001 |