Learn More
4'-dimetilamino 7,8-dihidroxiflavona, TRC
Código de producto. 30387889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387889 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30387889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD461140250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone
CAS 1205548-04-4
Fórmula molecular C17H15NO4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 4’-DMA-7,8-DHF
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO4/c1-18(2)11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(20)12-7-8-13(19)16(21)17(12)22-15/h3-9,19,21H,1-2H3
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3)O)O
Peso molecular (g/mol) 297.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1001