Learn More
4'-Dimetilamino 7,8-Dihidroxiflavona Éter Dimetilico, TRC
Código de producto. 30375869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375869 25 mg 25 miligramos
30388616 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46112525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1205548-03-3
Fórmula molecular C19H19NO4
Peso molecular (g/mol) 325.36
Sinónimo 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one
SMILES Br.COc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccc(cc3)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Dimethylamino 7,8-Dihydroxyflavone Dimethyl Ether
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NO4.BrH/c1-20(2)13-7-5-12(6-8-13)17-11-15(21)14-9-10-16(22-3)19(23-4)18(14)24-17;/h5-11H,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.0576