Learn More
4-Dimetilamino-4'-metilazobenzeno, TRC
Código de producto. 30179891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179891 500 mg 500 miligramos
30179839 50 mg 50 miligramos
30179952 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD826565500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3010-57-9
Fórmula molecular C15H17N3
Peso molecular (g/mol) 239.32
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylamino-4'-methylazobenzene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3/c1-12-4-6-13(7-5-12)16-17-14-8-10-15(11-9-14)18(2)3/h4-11H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.1422