Learn More
4-(+)-(Dimetilamino)-3-metil-2,2-difenil-butironitrilo (Isodidiavalo) > 90%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(+)-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenyl-butyronitrile (Isodidiavalo) |
| CAS | 6134-96-9 |
| Fórmula molecular | C19H22N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Isodidiavalo Isomer, (S)-α-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl-benzeneacetonitrile, : (3RS)-4-(dimethylamino)-3- methyl-2,2-diphenylbutanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3/t16-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CN(C)C)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C#N |
| Nombre IUPAC | (3S)-4-(dimetilamino)-3-metil-2,2-difenilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1783 |