Learn More
Ácido 4-(dimetilamino)-3-hidroxibutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid |
| CAS | 542-06-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | DL-Dimethylamino-3-hydroxybutyric Acid, DL-Norcarnitine, NSC 40237, Norcarnitine, (±)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutyric Acid, (±)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO3/c1-7(2)4-5(8)3-6(9)10/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CN(C)CC(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(dimetilamino)-3-hidroxibutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.09 |