Learn More
4-Dimetilamino-2-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465627 1 g 1 g
11475627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23598.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84562-48-1 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde is used to produce 2,6-Dichloro-N'-(4-dimethylamino-2-methoxy-benzylidene)-benzene-1,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-dimetilamino-2-metoxibenzaldehído se utiliza para producir 2,6-dicloro-N′-(4-dimetilamino-2-metoxi-bencilideno)-benceno-1,4-diamina.
Solubilidad
Ligeramente soluble (0,32 g/l a 25 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84562-48-1
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00151814
Clave InChI HGDRXADJVGVGBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 291350
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)-2-metoxibenzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2719181
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4-dimethylamino-2-methoxybenzaldehyde, 2-methoxy-4-dimethylaminobenzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde,4-dimethylamino-2-methoxy, 2-methoxy-4-n,n-dimethylamino benzaldehyde
Información de solubilidad Slightly soluble 0.32g/L at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%