Learn More
4-Dimetilamino-2-hidroxi-2'-metoxicarbonil-5'-nitrobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylamino-2-hydroxy-2'-methoxycarbonyl-5'-nitrobenzophenone |
| CAS | 159435-02-6 |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O6/c1-18(2)10-4-7-13(15(20)9-10)16(21)14-8-11(19(23)24)5-6-12(14)17(22)25-3/h4-9,20H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(C)C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(dimetilamino)-2-hidroxibenzoil]-4-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 344.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1008 |