Learn More
Ácido 4-dimetilamino-1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322117 5 g 5 g
11332117 250 mg 250 miligramos
11312117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07944.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 78062-03-0 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78062-03-0
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.252
Número MDL MFCD00051797
Clave InChI LZQKNRRVTOJUHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino-1-naphthoic acid, 4-dimethylamino naphthalene-1-carboxylic acid, 4-dimethylamino-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalic acid, 4-dimethylamino-1-naphthoicacid, 4-dimethylamino-1-naphthoic acid #, 4-dimethylaminonaphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino naphthalenecarboxylic acid, 4-dimethylamino-naphthalene-1-carboxylic acid
PubChem CID 522695
Nombre IUPAC ácido 4-(dimetilamino)naftaleno-1-carboxílico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Punto de fusión ∽160°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2723206
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 98%