Learn More
Dihidrobromuro de 4-(dimetilamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il]butan-1-ona Mikromol™
Descripción
Dihidrobromuro de 4-(dimetilamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidroisobenzofuran-5-il]butan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromide |
| CAS | 2575516-42-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H33 F N2 O2 . 2 Br H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-(Dimethylamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl]butan-1-one Dihydrobromide, Citalopram Hydrobromide Impurity G as Dihydrobromide, Escitalopram Oxalate Impurity G as Dihydrobromide, Citalopram Impurity G as Dihydrobromide, Escitalopram Impurity G as Dihydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H33FN2O2.2BrH/c1-27(2)15-5-7-24(29)19-8-13-23-20(17-19)18-30-25(23,14-6-16-28(3)4)21-9-11-22(26)12-10-21;;/h8-13,17H,5-7,14-16,18H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | Br.Br.CN(C)CCCC(=O)c1ccc2c(COC2(CCCN(C)C)c3ccc(F)cc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(dimetilamino)-1-[1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-il]butan-1-ona;dihidrobromuro |
| Mostrar más |