Learn More
4-(Dimetilamin)-1,1-dimetoxibut-3-en-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10293222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10293222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10571312 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10452454 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10293222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03845DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 67751-23-9
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.212
Clave InChI DFZIBCAWOSFLFR-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, 1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, 1e-4,4-dimethoxy-3-oxobut-1-en-1-yl dimethylamine, 3e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one, e-1,1-dimethoxy-4-dimethylaminobut-3-en-2-one, hcvl@nbfryyuffjjafp, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2, 4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-3-butene-2-one, e-4-dimethylamino-1,1-dimethoxy-but-3-en-2-one
PubChem CID 5709580
Nombre IUPAC (E)-4-(dimetilamin)-1,1-dimetoxibut-3-en-2-ona
SMILES CN(C)C=CC(=O)C(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%