Learn More
4-(Dimetil-terc-butilsililoxi)butan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol |
| CAS | 87184-99-4 |
| Fórmula molecular | C10 H24 O2 Si |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO |
| Nombre IUPAC | 4-[tert-butil(dimetil)silil]oxibutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 204.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1546 |