Learn More
4-(Dimetil-terc-butilsililoxi)butan-1-ol, TRC
Código de producto. 30381896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381896 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30381896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46826010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethyl-tert-Butylsilyloxy)butan-1-ol
CAS 87184-99-4
Fórmula molecular C10 H24 O2 Si
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Nombre IUPAC 4-[tert-butil(dimetil)silil]oxibutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 204.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1546