Learn More
4-(Dimetoximetil)-2-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10394912 10 g 10 g
10089491 1 g 1 g
10168754 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10394912 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04845EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175277-33-5
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.20
Número MDL MFCD00085137
Clave InChI VDXHJWMLYFVGDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799572
Nombre IUPAC 4-(dimetoximetil)-2-metilpirimidina
SMILES COC(OC)C1=CC=NC(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-dimethoxymethyl-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4-carboxaldehyde dimethylacetal, 4-dimethoxymethyl-2-methyl-pyrimidine, acmc-20a0b8, dimethoxy 2-methylpyrimidin-4-yl methane, pyrimidine,4-dimethoxymethyl-2-methyl, pyrimidine, 4-dimethoxymethyl-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 97%