Learn More
4-(Dihidroxiborofenil)acetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene |
| CAS | 263368-72-5 |
| Fórmula molecular | C8H7BO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-(4-Ethynylphenyl)boronic Acid, (4-Ethynylphenyl)boronic Acid, 4-Ethynylbenzeneboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(cc1)C#C |
| Peso molecular (g/mol) | 145.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0539 |