Learn More
4-(Diafluorometoxi)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324056 250 mg 250 miligramos
11304056 1 g 1 g
11314056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19166.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177842-14-7
Fórmula molecular C8H9F2NO
Peso molecular (g/mol) 173.16
Número MDL MFCD00236231
Clave InChI UHWPLNHRROQPMB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063352
Nombre IUPAC [4-(difluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES NCC1=CC=C(OC(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Índice de refracción 1.49
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Beilstein 4180270
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 4-difluoromethoxy benzylamine, 4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-difluoromethoxy phenyl methanamine, 4-difluoromethoxy benzyl amine, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy, rarechem al bw 0728, 4-difluoromethoxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-difluoromethoxy, benzenemethanamine, 4-difluoromethoxy-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.16
Porcentaje de pureza 97%