Learn More
4-(Difluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395319 5 g 5 g
11385319 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20739.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73960-07-3
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00042252
Clave InChI ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-difluoromethoxy benzaldehyde, 4-difluoromethoxy-benzaldehyde, p-difluoromethoxy benzaldehyde, p-difluoromethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-4-formylbenzene, pubchem7137, acmc-1bb9r, akos bb62
PubChem CID 2736986
Nombre IUPAC 4-(difluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Densidad 1.302
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 5 g
Beilstein 3049286
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.