Learn More
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde, 97%, Maybridge
Código de producto. 10425912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10425912 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10425912 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00446DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
CAS 73960-07-3
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.302g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H6F2O2
Fórmula lineal F2CHOC6H4CHO
Número MDL MFCD00042252
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-difluoromethoxy benzaldehyde, 4-difluoromethoxy-benzaldehyde, p-difluoromethoxy benzaldehyde, p-difluoromethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-4-formylbenzene, pubchem7137, acmc-1bb9r, akos bb62
Clave InChI ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)F
Nombre IUPAC 4-(difluorometoxi)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 172.131
PubChem CID 2736986
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%