Learn More
4-(Difluoromethoxy)aniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10683205 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10683205 5 g Glass bottle 5 GR
1 options
Código de producto. 10683205 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399910050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22236-10-8
Fórmula molecular C7H7F2NO
Peso molecular (g/mol) 159.13
Número MDL MFCD00085005
Clave InChI NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 4-difluoromethoxy, 4-difluoromethoxy phenylamine, 4-difluormethoxy anilin, pubchem8467
PubChem CID 737363
Nombre IUPAC 4-(difluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Difluoromethoxy)aniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2860g/mL
Punto de ebullición 231.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CHF2OC6H4NH2
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.286
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Difluoromethoxy)aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.