Learn More
4-(difluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Difluoromethoxy)aniline |
| CAS | 22236-10-8 |
| Densidad | 1.286 |
| Punto de ebullición | 231°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Characteristic |
| Fórmula molecular | C7H7F2NO |
| Índice de refracción | 1.5052 |
| Número MDL | MFCD00085005 |
| Cantidad | 10 g |
| Mostrar más |