Learn More
4-(difluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
11494237 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 11494237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20349.88
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Difluoromethoxy)aniline
CAS 22236-10-8
Densidad 1.286
Punto de ebullición 231°C
Temperatura de inflamación >110°C
Olor Characteristic
Fórmula molecular C7H7F2NO
Índice de refracción 1.5052
Número MDL MFCD00085005
Cantidad 2.5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2804462
Sinónimo 4-difluoromethoxy aniline, 4-difluoromethoxy-phenylamine, p-difluoromethoxyaniline, 4-amino-alpha,alpha-difluoroanisole, 4-difluoromethoxy benzenamine
Clave InChI NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(OC(F)F)C=C1
Nombre IUPAC 4-(difluorometoxi)anilina
Peso molecular (g/mol) 159.14
PubChem CID 737363
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Porcentaje de pureza 97%