Learn More
4-(difluorometoxi)-3-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 151103-08-1 |
| Fórmula molecular | C8H6F2O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde, 4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H |
| SMILES | Oc1cc(C=O)ccc1OC(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-(difluorometoxi)-3-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 188.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0285 |