Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-difluorometoxi-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425326 250 mg 250 miligramos
15415326 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59880.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1628442-55-6 | C13H16BF3O3 | 288.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1628442-55-6
Fórmula molecular C13H16BF3O3
Peso molecular (g/mol) 288.073
Número MDL MFCD22419269
Clave InChI LLJRSXMGPKHUQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-difluoromethoxy-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 79661309
Nombre IUPAC 2-[4-(difluorometoxi)-2-fluorofenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)OC(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Difluoromethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.07
Porcentaje de pureza 96%