Learn More
4-Difluorometoxi-1,2-fenilendiamina, TRC
Código de producto. 30350879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350879 500 mg 500 miligramos
30363959 250 mg 250 miligramos
30360095 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD172200500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172282-50-7
Fórmula molecular C7H8F2N2O
Peso molecular (g/mol) 174.15
Sinónimo 2-Amino-4-difluoromethoxyaniline, 4-Difluoromethoxybenzene-1,2-diamine
Nombre IUPAC 4-(difluorometoxi)benceno-1,2-diamina
SMILES Nc1ccc(OC(F)F)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Difluoromethoxy-1,2-phenylendiamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8F2N2O/c8-7(9)12-4-1-2-5(10)6(11)3-4/h1-3,7H,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0605