Learn More
4-(Dietilfosfono)-3-metil-2-butenonitrilo, mezcla E/Z, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diethylphosphono)-3-methyl-2-butenenitrile |
| CAS | 87549-50-6 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N O3 P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16NO3P/c1-4-12-14(11,13-5-2)8-9(3)6-7-10/h6H,4-5,8H2,1-3H3/b9-6+ |
| SMILES | CCOP(=O)(C\C(=C\C#N)\C)OCC |
| Nombre IUPAC | (E)-4-dietoxifosforil-3-metilbut-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0868 |