Learn More
4-(Dietilfosfono)-3-metil-2-butenonitrilo-13C2, mezcla E/Z, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diethylphosphono)-3-methyl-2-butenenitrile-13C2, E/Z mixture |
| CAS | 1331637-92-3 |
| Fórmula molecular | C713C2H16NO3P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | P-(3-Cyano-2-methyl-2-propen-1-yl)phosphonic Acid-13C2 Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16NO3P/c1-4-12-14(11,13-5-2)8-9(3)6-7-10/h6H,4-5,8H2,1-3H3/i6+1,7+1 |
| SMILES | CCOP(=O)(CC(=[13CH][13C]#N)C)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-dietoxifosforil-3-metil(1,2-^{13}C_{2})but-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0935 |