Learn More
Ácido 4-(dietilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459757 5 g 5 g
15449757 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52986.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 389621-80-1
Fórmula molecular C11H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 221.06
Número MDL MFCD03411949
Clave InChI ZCGVBHIMRVYWOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n,n-diethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-diethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-diethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-diethylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-diethylamino carbonyl phenyl, 4-diethylaminocarbonyl phenylboronic acid, acmc-209j2q, amtb302, n,n-diethyl 4-boronobenzamide, 4-diethylcarbamoyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773375
Nombre IUPAC ácido [4-(dietilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 138°C to 142°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 98%