Learn More
4-Dietilaminosalicilaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342557 5 g 5 g
11352557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11659.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193.246 g/mol
4-Diethylaminosalicylaldehyde is used in the synthesis of Schiff-base ligand by monocondensation with diaminomaleonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-dietilaminosalicilaldehído se utiliza en la síntesis del ligando de base de Schiff por monocondensación con el diaminomaleonitrilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17754-90-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD00003326
Clave InChI XFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diethylamino salicylaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxybenzaldehyde, 4-diethylaminosalicylaldehyde, 4-n,n-diethylamino salicylaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy, p-diethylamino salicylaldehyde, unii-ou5nfu4681, 2-hydroxy-4-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylaminosalicylic aldehyde, 4-diethylamino-2-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 87293
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)-2-hidroxibenzaldehído
SMILES CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diethylaminosalicylaldehyde
Punto de fusión 60°C to 64°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2212234
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 99%