Learn More
4-Dietilaminobut-2-yn-1-ol, Mikromol™
Código de producto. 30050389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050389 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050389 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0047.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Dietilaminobut-2-yn-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
CAS 10575-25-4
Nombres de analitos o componentes 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H15 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Diethylaminobut-2-yn-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CC#CCO
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 141.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141,1154 g/mol