Learn More
4-Dietilaminobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419423 100 g 100 g
11429423 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11825.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-21-8 | C11H15NO | 177.247 g/mol
4-Diethylaminobenzaldehyde is used in the preparation of 5-(4-diethylamino-benzylidene)-selenazolidine-2,4-dione by using aqueous methylamine as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-dietilaminobenzaldehído se utiliza en la preparación de la 5-(4-dietilamino-bencilideno)-selenazolidina-2,4-diona mediante el uso de metilamina acuosa como reactivo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-21-8
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD00003382
Clave InChI MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diethylamino, p-diethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-diethylaniline, 4-diethylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, p-diethylamino, unii-s640xwl10h, p-n,n-diethylaminobenzaldehyde, p-diethylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diethylamino benzaldehyde
PubChem CID 67114
ChEBI CHEBI:86194
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)benzaldehído
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diethylaminobenzaldehyde
Punto de fusión 39°C to 41°C
Punto de ebullición 173°C to 175°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 511102
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%