Learn More
4-(Dietilamino)salicilaldehído, TRC
Código de producto. 30386516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386516 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30386516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4431855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diethylamino)salicylaldehyde
CAS 17754-90-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-(Diethylamino)-salicylaldehyde, 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)salicylic Aldehyde, p-(Diethylamino)salicylaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)11(14)7-10/h5-8,14H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)c1ccc(C=O)c(O)c1
Peso molecular (g/mol) 193.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103