Learn More
4-(Dietilamino)butilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diethylamino)butylamine |
| CAS | 27431-62-5 |
| Fórmula molecular | C8H20N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Diethyl-1,4-butanediamine, 4-(N,N-Diethylamino)butylamine, N,N-Diethyl-1,4-diaminobutane, N,N-Diethyltetramethylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20N2/c1-3-10(4-2)8-6-5-7-9/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCCCN |
| Peso molecular (g/mol) | 144.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1626 |